Acide chlorhydrique 20%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5853.9025EA 180 EUR InStock
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Acide chlorhydrique 20%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titr.) Min. 20 %
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité