Acide chlorhydrique 25% dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
387790010 387790025
ACRO387790010EA 33.4 EUR InStock
ACRO387790010 ACRO387790025
Acide chlorhydrique 25% dans l'eau, pur
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 107 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.12 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité