Acide chlorhydrique 25%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6167.2500EA 62.92 EUR InStock
6167.2500 6167.9025
Acide chlorhydrique 25%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 25 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.1
Aluminium (Al) max. 0.5
Arsenic (As) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.5
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.1
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité