Acide chlorhydrique ≥32% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
84421-1L 84421-2.5L
84421-1LEA 38.5 EUR InStock
84421-1L 84421-2.5L
Acide chlorhydrique ≥32% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a., Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 42 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1.190 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 32.0 - 35.0 %
Density (D 20/4) 1.150 - 1.170
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.0001 %
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.02 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.02 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 0.00005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité