Acide chlorhydrique 35%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20248.295EA 32 EUR InStock
20248.295 20248.364 PRLS20248.025 20248.290 20248.330 20248.460
Acide chlorhydrique 35%, GPR RECTAPUR®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 35 - 38 %
Appearance Clear colourless liquid
Appearance of solution Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Evaporation residue Max. 50 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
Br (Bromide) Max. 5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité