Acide chlorhydrique fumant 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.00314.9201EA 0 EUR InStock
1.00314.9201 1.00314.9025 1.00314.2500 MERP1.00314.9999 1.00314.1000
Acide chlorhydrique fumant 37%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité