Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
2611.5000EA 82 EUR InStock
2611.5000
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. 3001500 solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Traçable selon NIST Confirmé
Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 5.976 - 6.024 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité