Acide perchlorique ≥60% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Packed in coated, shock-and leak-protected glass bottle
77234-1L 77234-500ML
77234-1LEA 199 EUR InStock
77234-1L HONC77234-500ML
Acide perchlorique ≥60% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Acide perchlorique
Packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle
Formule: HClO₄
Point d'ébullition: 203 °C(1,013 hPa)
Point de fusion: -18 °C
Densité: 1.67 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 60.0 - 62.0 %
Density (D 20/4) 1.536 - 1.558
Residue on ignition Max. 30 ppm
Silver (Ag) Max. 0.1 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.02 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.05 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.1 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 3000 ppb
Sulfate (SO₄) Max. 10 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 0.0001 %
Chlorate (ClO₃) Max. 10 ppm
Total N Max. 10 ppm
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité