Erlenmeyer, col étroit ou large, avec rebord renforcé
Fournisseur: Brand
92773 92714 92717 92724 92736 92739 92744 92754 92763 92768 92814 92817 92824 92836 92839 92844 92854 92863
BRND92773EA 107 EUR InStock
BRND92773 BRND92714 BRND92717 BRND92724 BRND92736 BRND92739 BRND92744 BRND92754 BRND92763 BRND92768 BRND92814 BRND92817 BRND92824 BRND92836 BRND92839 BRND92844 BRND92854 BRND92863
Erlenmeyer, col étroit ou large, avec rebord renforcé
Ballons Flacons Erlenmeyers
En verre borosilicaté transparent de grade 3,3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Graduations de volume et zone d'étiquetage.
Certifications: Col étroit ISO 1773 (sauf modèles 200 et 300 ml)
Col large DIN ISO 24450 (sauf modèles 25, 200, 300 et 2000 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité