L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
Fournisseur: Brand
93170 93172 93175 93180 93185
BRND93170EA 37.9 EUR InStock
BRND93170 BRND93172 BRND93175 BRND93180 BRND93185
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
Ballons Flacons Erlenmeyers
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 m), prolonged use +100 °C
  • Also sealable with standard ground joint stoppers (stoppers not supplied)
With easy to read graduations. Autoclavable. The flasks feature a stopper bed and can also be sealed with standard ground joint polypropylene stoppers.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité