Bonbonnes, Biotainer®, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3410-42 3410-08 3423-42 3405-16 3405-42 3405-99
391-7103EA 250 EUR InStock
391-7103 391-7102 391-7104 391-7100 391-7101 NALG3405-99
Bonbonnes, Biotainer®, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PC, transparent avec bouchon à vis blanc.
  • Bouchon à vis en polypropylène revêtu de silicone
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations. Use sterile, ready-to-use Biotainer™ Carboys, designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité