Ensemble d'étiquettes selon GHS
Fournisseur: Merck
1.00801.0001EA 100 EUR InStock
1.00801.0001
Ensemble d'étiquettes selon GHS
Étiquettes
Avec la mise en œuvre du CLP / SGH-UE (Système général harmonisé) directive de Janvier 2009, les modalités de la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques dangereux ont été redéfinies.
  • Ensemble d'étiquettes conforme à cette directive
  • Des mélanges préparés individuellement peuvent aussi être étiquetés selon le SGH, GLP et DIN EN ISO
Conditionnement: Conditionnement: L'ensemble comprend 20 étiquettes adhésives 80×110 mm, 168 pictogrammes adhésifs, 40 mentions d'avertissement adhésives et une notice avec H, P et les déclarations EUH.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité