Filtres-seringue optimisés pour la transposition, Acrodisc®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
516-7717EA 189 EUR InStock
516-7717 PALL4902 516-8972 514-4238 PALL4906 516-8971 516-8973
Filtres-seringue optimisés pour la transposition, Acrodisc®
Filtres Filtres-seringue
Simplifies scale up and minimises revalidation; no need to change membrane materials during transition to pilot or production. PP housing; four membrane chemistries assure compatibility with a wide range of fluids.
Supor® membrane has high flow rates and throughputs and is ideal for solutions where low protein binding is required. Not recommended with some ketones.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité