Acide perchlorique ≥70%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
20587.296EA 146 EUR InStock
20587.296
Acide perchlorique ≥70%, GPR RECTAPUR®
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112,2 °C
Densité: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 69 - 72 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité