Boîtes de Pétri, non traitées, pour culture cellulaire en suspension, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
171099 150340
734-2109EA 558 EUR InStock
734-2109 734-2374
Boîtes de Pétri, non traitées, pour culture cellulaire en suspension, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, avec couvercle, stériles. Non traitées pour la culture en suspension. Optiquement claires et adaptées à la microscopie.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité