Potassium chromate 10% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chromate de potassium
KRAF04084.2000EA 31.1 EUR InStock
KRAF04084.2000 KRAF04084.3000 KRAF04084.5020
Potassium chromate 10% en solution aqueuse pour analyses
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité