L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide nitrique 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
20420.291EA 50.2 EUR InStock
20420.291 20420.325 20420.462
Acide nitrique 52,5%, AnalaR NORMAPUR® zA
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: -42
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité