L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide nitrique 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
6080.1000EA 56.3 EUR InStock
6080.1000 6080.2500 6080.9025
Acide nitrique 65%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Point d'ébullition: 87
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 65 %
Dithizone determination passes test
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Trace Impurities (in ppm)Silver (Ag) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Aluminium (Al) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Barium (Ba) max. 0.02
Trace Impurities (in ppm)Beryllium (Be) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Calcium (Ca) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Cadmium (Cd) max. 0.02
Trace Impurities (in ppm)Cobalt (Co) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Chromium (Cr) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm)Copper (Cu) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm)Germanium (Ge) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Potassium (K) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm)Lithium (Li) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Magnesium (Mg) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm)Manganese (Mn) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Molybdenum (Mo) max. 0.02
Trace Impurities (in ppm)Sodium (Na) max. 0.5
Trace Impurities (in ppm)Nickel (Ni) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm) Lead (Pb) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Strontium (Sr) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Titanium (Ti) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm)Thallium (Tl) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Vanadium (V) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)Zinc (Zn) max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)Zirconium (Zr) max. 0.1
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité