Acide nitrique 65%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250 1.00441.1000
1.00441.0250 1.00441.1000
Acide nitrique 65%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité