Acide nitrique ≥65% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
84378-2.5L 84378-1L
InStock
84378-2.5L 84378-1L
Acide nitrique ≥65% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. (max. 0,0000005% Hg), Fluka™
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ignition Residue ≤0.0005% (as SO₄)
Assay 65.0 - 66.0 %
Density (D 20/4) 1.390 - 1.410
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité