Hydrogène peroxyde 10%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
01370.6110 01370.3110 01370.4110 01370.5110
KRAF01370.6110EA 0 EUR InStock
KRAF01370.6110 KRAF01370.3110 KRAF01370.4110 KRAF01370.5110
Hydrogène peroxyde 10%, très pur
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 150.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2984
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité