Hydrogène peroxyde 27% stabilisé pour industrie électronique
Fournisseur: VWR Chemicals
2410.1000EA 0 EUR InStock
2410.1000
Hydrogène peroxyde 27% stabilisé pour industrie électronique
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité