Hydrogène peroxyde 35%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
7048.1000EA 32.27 EUR InStock
7048.1000 7048.9025
Hydrogène peroxyde 35%, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 35 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité