Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
05063.5020 05063.3000 05063.4000 05063.6020
KRAF05063.5020EA 124 EUR InStock
KRAF05063.5020 KRAF05063.3000 KRAF05063.4000 KRAF05063.6020
Sodium hydroxyde 20% en solution aqueuse, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité