Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
7109.2500EA 86.86 EUR InStock
7109.2500 7109.9010 7109.5000 7109.9025 7109.91000IBC
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) min. 32 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Sodium Carbonate (acidimetric) max. 1 %
Silica (SiO2) max. 0.003 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Total Nitrogen (N) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité