Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
33382.22 33382.A1 33382.A7
33382.22EA 52.5 EUR InStock
33382.22 33382.A1 33382.A7
Sodium hydroxyde 50% (p/p) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Density: 1.53 Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité