L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
1.58793.9025EA 0 EUR InStock
1.58793.9025 1.58793.1000 1.58793.5000 1.58793.9200
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 null
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric, as NaOH) 49.0 - 51.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2
Color (Hazen) ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité