VWR®, Éprouvettes de mesure, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Fournisseur: VWR Collection
612-3837EA 51.7 EUR InStock
612-3837 612-3840 612-3838 612-3836 612-3835 612-3834 612-3833 612-3832 612-3839
VWR®, Éprouvettes de mesure, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Éprouvettes Measuring Cylinders
En verre borosilicaté 3.3, classe A, forme haute.
  • Calibrées en contenance (TC, In)
  • Pied hexagonal en verre et bec verseur
  • Graduations bleues, avec marquage circulaire aux principaux repères
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
Informations de commande: Numéro de lot et certificat de lot inclus.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité