Kits de nettoyage de pipettes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5250-0040 5250-0050 DS5250-0060
NALG5250-0040EA 906 EUR InStock
NALG5250-0040 NALG5250-0050 NALGDS5250-0060
Kits de nettoyage de pipettes, Nalgene®
Pipettes Lave-pipettes
Ces kits au conditionnement pratique contiennent un panier, un récipient et un dispositif de lavage. Une taille supérieure est disponible pour accueillir les pipettes d'une longueur jusqu'à 32" (81 cm).
  • Toutes les pièces sont fabriquées à partir de PE haute densité et solide
  • Les composants sont également disponibles séparément, sauf en taille F (vendus uniquement en kits)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité