Système de raccord GL 45,  DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
1129750 1129751
554-3000EA 79 EUR InStock
554-3000 554-3001
Système de raccord GL 45,  DURAN®
Capuchons Bouchons pour flacons
Système de raccord GL 45 avec bouchon à vis en PP et deux ou trois ports en PTFE. Système modulaire flexible. Applications types : transfert de milieux liquides en toute sécurité dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation).
  • Quatre diamètres différents de tuyau (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 6,0 mm) peuvent être raccordés
  • Égalisation de pression stérile possible avec un filtre à membrane
  • Ports inutilisés peuvent être bouchés avec un bouchon hermétique
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité