Acide orthophosphorique ≥85%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20621.320EA 125 EUR InStock
20621.320 20621.364 20621.330 20621.460 20621.290
Acide orthophosphorique ≥85%, GPR RECTAPUR®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 85 - 87 %
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO3 + PO2 (as H3PO3) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.035 %
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité