Acide orthophosphorique 85%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 85.7 EUR InStock
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
Acide orthophosphorique 85%, très pur
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité