Gants en nitrile, Kimtech™ Green Nitrile
Fournisseur: Kimberly-Clark
Kimtech™ Green Nitrile
112-1790EA 52.7 EUR InStock
112-1790 112-1791 112-1789 112-1787 112-1788
Gants en nitrile, Kimtech™ Green Nitrile
Gants
Ces gants fins en nitrile sont durables et confortables, ils offrent une excellente protection à un large éventail de produits chimiques. Ils permettent aux utilisateurs de manipuler des instruments délicats dans des environnements à faible risque, et de bénéficier d'une protection entièrement conforme aux éclaboussures de produits chimiques, aux virus et micro-organismes, malgré une épaisseur de seulement 0,06 mm.
  • Sans poudre, ni silicone ni latex, ce qui réduit le risque de réactions allergiques associées aux gants de TYPE I
  • Finesse et extrêmité des doigts texturée pour une excellente performance tactile
  • Ces gants plus fins permettent de gagner de la place, et limitent l'impact environnemental et les déchets (250 gants par boîte)
  • Manchettes renforcées pour plus de stabilité, ainsi qu'un enfilage et un retrait aisés
  • Offrent une résistance élevée à la traction, jusqu'à 40% supérieure aux autres gants de même type
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
  • Antistatiques
Pour une utilisation dans les applications de laboratoire non stériles, notamment dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, des sciences de la vie, de la recherche biomédicale, de la médecine légale, de la fabrication de médicaments non stériles, de l'environnement et de l'alimentation.
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité