Connecteurs pour tuyaux, en T, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6151-0125 6151-0187 6151-0250 6151-0312 6151-0375 6151-0500
NALG6151-0125EA 37.4 EUR InStock
NALG6151-0125 NALG6151-0187 NALG6151-0250 NALG6151-0312 NALG6151-0375 NALG6151-0500
Connecteurs pour tuyaux, en T, Nalgene®
Raccords et connecteurs
PP, translucent.
  • Free of animal derived components
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Conditionnement: Double-bagged to maintain cleanliness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité