Connecteurs pour tuyaux, en Y, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
6152-0125 6152-0187 6152-0250 6152-0312 6152-0375 6152-0500
NALG6152-0125EA 37.8 EUR InStock
NALG6152-0125 NALG6152-0187 NALG6152-0250 NALG6152-0312 NALG6152-0375 NALG6152-0500
Connecteurs pour tuyaux, en Y, Nalgene®
Raccords et connecteurs
PP, translucent.
  • Material free of animal derived components
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Conditionnement: Double-bagged to maintain cleanliness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité