Conteneurs d'échantillons, joint à clip, Corning®
Fournisseur: Corning
1730-10 1730-2C 1730-4H 1730-4L 1730-8
CORN1730-10EA 84.75 EUR InStock
CORN1730-10 CORN1730-2C CORN1730-4H CORN1730-4L CORN1730-8
Conteneurs d'échantillons, joint à clip, Corning®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, jetable, translucide.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both milliliters and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité