Acide orthophosphorique ≥85%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20624.295EA 42.6 EUR InStock
20624.295 20624.262 20624.330 20624.420 20624.310 20624.460
Acide orthophosphorique ≥85%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 85.0 - 90.0 %
Appearance of solution S Passes test Ph.Eur.
Hypophosphorous and phosphorous acids Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Substances precipitated with ammonia Passes test Ph.Eur.
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.680 - 1.710
Volatile acids Max. 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble substances Max. 10 ppm
Reducing substances (as H3PO3) Max. 50 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 10 ppm
Silica Max. 0.025 %
Cl (Chloride) Max. 2 ppm
F (Fluoride) Max. 1 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 0.05 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.025 %
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Sb (Antimony) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité