Acide perrhenique 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO316180050EA 109 EUR InStock
ACRO316180050 ACRO316180250
Acide perrhenique 99.99% (sur base traces de métaux)
Acide perrhenique
Formule: HO₄Re
MW: 251,21 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011326
Numéro CAS: 13768-11-1
ONU: 3264
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 70 to 76.5 % (HReO4)
Total trace metal impurities ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité