Acide perrhenique ≥75-80%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11413.06 11413.14
11413.06EA 146 EUR InStock
11413.06 11413.14
Acide perrhenique ≥75-80%
Acide perrhenique
CAS No.: 13768-11-1 Molecular Formula: HO4Re Formula Weight: 251.26 Density: 2.42 Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011326
Formule: HO₄Re
Densité: 2.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011326
Numéro CAS: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité