Acide sulfurique 20%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03065.5020 03065.6020 03065.3000 03065.4000
KRAF03065.5020EA 142 EUR InStock
KRAF03065.5020 KRAF03065.6020 KRAF03065.3000 KRAF03065.4000
Acide sulfurique 20%, très pur
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité