Acide sulfurique (1:4) (v/v) 30 - 31% (v/v), très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03074.6020 03074.7020 03074.5020 03074.3000
KRAF03074.6020EA 211 EUR InStock
KRAF03074.6020 KRAF03074.7020 KRAF03074.5020 KRAF03074.3000
Acide sulfurique (1:4) (v/v) 30 - 31% (v/v), très pur
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité