Acide sulfurique solution 49-51% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 87.1 EUR InStock
84733-100ML 84733-500ML
Acide sulfurique solution 49-51% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 110 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité