L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide sulfurique 62% pour l'analyse des matières grasses dans le fromage selon Gerber
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84509.290EA 48.2 EUR InStock
84509.290 84509.360
Acide sulfurique 62% pour l'analyse des matières grasses dans le fromage selon Gerber
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité