Acide osmique 4% en solution aqueuse
Fournisseur: ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES
Synonyms: Tétraoxyde d'osmiumOsmium (VIII) oxyde
ELMI19170EA 0 EUR InStock
ELMI19170
Acide osmique 4% en solution aqueuse
Acide osmique
Formule: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité