(±)-2-Bromopentane 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO107235000EA 396 EUR InStock
ACRO107235000 ACRO107231000
(±)-2-Bromopentane 90% tech.
(±)-2-Bromopentane
Formule: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,5 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000160
Numéro CAS: 107-81-3
ONU: 2343
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4393 to 1.4413 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 % Typical
GC ≤12 % (3-Bromopentane) Typical
Color scale ≤100 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité