(±)-2-Bromopentane tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-2-Pentyl bromide
A17205.14 A17205.22 A17205.36
A17205.14EA 47.9 EUR InStock
A17205.14 A17205.22 A17205.36
(±)-2-Bromopentane tech. 90%, grade Technique
(±)-2-Bromopentane
Purity: 90% CAS No.: 107-81-3 Molecular Formula: C5H11Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4403 Odour: Characteristic Melting Point: -96° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1718829 UN No.: 2343 MDL No.: MFCD00000160
Formule: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000160
Numéro CAS: 107-81-3
EINECS: 203-521-3
ONU: 2343
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité