(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane
003478-25G 003478-100G
FLUO003478-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003478-25G FLUO003478-100G
(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane
(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane
Formule: BrF₂CBrCFCF₃
MW: 309,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013568
Numéro CAS: 661-95-0
EINECS: 211-550-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité