(±)-Epichlorhydrine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-3-Chloro-1,2-époxypropane3-Chloro-1,2-époxypropaneEpichlorhydrine
EHERCA13175000EA 81.9 EUR InStock
EHERCA13175000
(±)-Epichlorhydrine
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 117,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57,2 °C
Densité: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité