(±)-Epichlorhydrine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-3-Chloro-1,2-époxypropane3-Chloro-1,2-époxypropaneEpichlorhydrine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03296.8000EA 296 EUR InStock
8.03296.8000 8.03296.0500 8.03296.0100 8.03296.1000 8.03296.9999 8.03296.9060 8.03296.9030
(±)-Epichlorhydrine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 117,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57,2 °C
Densité: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
ONU: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -57.2 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 116.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4375 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 34.4 %(V)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 416 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité