Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Epichlorhydrine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-1-Chloro-2,3-époxypropane(±)-3-Chloro-1,2-époxypropane3-Chloro-1,2-époxypropaneEpichlorhydrine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

02578-1MLEA 52.4 EUR InStock
02578-1ML
(±)-Epichlorhydrine, Supelco®
(±)-Epichlorhydrine


Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 117,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57,2 °C
Densité: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
ONU: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité